Learn More
Hidróxido sódico, 98,5 %, para análisis, pellets, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10743591
Hidróxido sódico, 98,5 %, para análisis, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743591
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Código de producto. 10743591
Marca: Thermo Scientific Acros 206060010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticMostrar másMostrar menos
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Blanco
Punto de ebullición 1390.0°C
Punto de fusión 318.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Fórmula lineal NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densidad 2.13g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Forma física Pellet
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467650 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number206060100,206060010,206060250,206060025
Número de loteA0464121 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2024 Catalog Number206060100,206060010,206060250,206060025
Número de loteA0454144 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number206060100,206060010,206060250,206060025
Número de loteA0398137 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number206060100,206060010,206060250,206060025
Número de loteA0402503 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number206060100,206060010,206060250,206060025
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Hidróxido sódico, 98,5 %, para análisis, pellets, Thermo Scientific Chemicals >