Learn More
Hidróxido sódico, escamas, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11438327
Hidróxido sódico, escamas, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438327
500 g
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11438327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18395.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium hydroxide flake is widely used in a variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as in water treatment plants. It is used in the Bayer process of aluminum manufacture as well as to remove sulfurous impurities from crude oil. It is also used in the manufacture of biodiesel, rayon and cellophane; as a catalyst for the trans esterification of methanol and triglycerides and as paint stripper on wooden objects. It is mainly used for pH control, acid neutralization, off-gas scrubbing and as a catalyst in various industries like pharmaceutical, agrochemical, dyes, paints and polymer. It is also used in refining vegetable oils, rubber reclamation, metal processing, metal degreasing, adhesive preparations, paint removers, disinfectants, rubber latex stabilizers and in the stabilization of sodium hypochlorite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las escamas de hidróxido sódico se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones a gran escala, como la fabricación de celulosa y papel, en la producción de jabón y detergentes, así como en plantas de tratamiento de aguas. Se utiliza en el proceso Bayer de fabricación de aluminio, así como para eliminar las impurezas sulfurosas del crudo. También se utiliza en la fabricación de biodiesel, rayón y celofán; como catalizador para la transesterificación de metanol y triglicéridos y como decapante de pintura en objetos de madera. Se utiliza principalmente para el control de pH, la neutralización ácida, la depuración de gases y como catalizador en diversas industrias como la farmacéutica, agroquímica, colorantes, pinturas y polímeros. También se utiliza en el refinado de aceites vegetales, recuperación de caucho, transformación de metales, desengrasado de metales, preparaciones adhesivas, decapantes, desinfectantes, estabilizadores de látex de caucho y en la estabilización de hipoclorito de sodio.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Es delicuescente y absorbe fácilmente la humedad y el dióxido de carbono en el aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y materiales orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticMostrar másMostrar menos
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
pH 14
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 318°C
Número UN UN1823
Densidad 2.13
Índice Merck 14,8627
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ20K071 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/12/2024 Catalog NumberA18395.0C,A18395.36,A18395.0E
Número de loteX25F060 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog NumberA18395.0C,A18395.36,A18395.0E
Número de loteA0454670 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2023 Catalog NumberA18395.0C,A18395.36,A18395.0E
Número de loteA0444082 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2023 Catalog NumberA18395.0C,A18395.36,A18395.0E
Número de loteS16J050 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/06/2023 Catalog NumberA18395,A18395.0C,A18395.36,A18395.0E
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide, flake
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido sódico, escamas, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >