Learn More
Thermo Scientific™ Agar para recuento en placa estándar (APHA) (deshidratado)
Determine los recuentos en placa de microorganismos en alimentos, productos lácteos, agua residual y otros materiales de importancia sanitaria con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0463B
134.58 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Determine los recuentos en placa de microorganismos en alimentos, productos lácteos, agua residual y otros materiales de importancia sanitaria con este medio.
- Cumple con la formulación de APHA, AOAC y PHLS
- El control de calidad del agar para recuento en placa estándar (APHA) incluye pruebas conforme a la ISO 11133:2014
Especificaciones
APHA, AOAC, PHLS, ISO 11133:2014 | |
Agar | |
Unidad |
Polvo | |
Agar para recuento en placa estándar APHA | |
Para medios de 21,3 l |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6224153 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | CM0463B |
6195050 | Certificado de análisis | 29/11/2024 | CM0463B |
6195049 | Certificado de análisis | 29/11/2024 | CM0463B |
6174056 | Certificado de análisis | 17/10/2024 | CM0463B |
6157681 | Certificado de análisis | 23/09/2024 | CM0463B |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
3Hours
16Minutes
1Seconds
29