Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga SuperClear™
GREENER_CHOICE
Con graduaciones laterales y superficie de escritura mate
Marca:  Labcon 3012-870-000-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16624002
  • 41.90€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tubos de microcentrífugas
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Alta centrifugación
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Tapones conectados extra grandes
Esterilizable en autoclave
Transparente
Centrifugación
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Tubos de microcentrífuga SuperClear™
RCF 20.000
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
1,5 ml
Resina de polipropileno
500/bolsa resellable y 10 bolsas/caja
No estéril
Sí
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon Tubos de microcentrífuga SuperClear™ > 1,5 ml, tapones conectados extra grandes, transparentes