Learn More
Tetrahidrofurano, extra puro, SLR, estabilizado con BHT al 0,025 %, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10529960
Tetrahidrofurano, extra puro, SLR, estabilizado con BHT al 0,025 %, Fisher Chemical™
Código de producto. 10529960
5 l, Recipiente de metal
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
5 l
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Código de producto. 10529960
Marca: Fisher Chemical T/0700/21
Solicitar formato a granel o personalizado
C4H8O, número de CAS-109-99-9, oxaciclopentano, tetraidrofurano, 1,4-epoxibutano, furano, tetrahidro, óxido de butileno, hidrofurano, tetrahidrofurano, tetrahidrofurano, furanidina, óxido de tetrametileno, 2,5 l, 66 °C, CHEBI:26911, incoloro, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolano, -108,4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahidrofurano, furano, tetrahidro, óxido de butileno, furanidina, hidrofurano, óxido de tetrametileno, oxaciclopentano, 1,4-epoxibutano, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
pH De 7 a 8
Punto de fusión -108.4 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 66 °C
Cantidad 5 l
Envase Recipiente de metal
Forma física Líquido
Presión de vapor 200 mbar a 20 °C
Viscosidad 0.55 cp a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§/si la persona se encuentra mal.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
Título del producto
Tetrahidrofurano, extra puro, SLR, estabilizado con BHT al 0,025 %, Fisher Chemical™ >