Learn More
BRAND™ Cubetas desechables UV-Cuvette
Encaja en la mayoría de espectrofotómetros sin adaptadores.
Marca: BRAND™ 759170
36.04 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Las cubetas desechables BrandTech™ BRAND™ UV-Cuvette proporcionan transparencia de 230 a 900 nm y eliminan la limpieza y el riesgo de contaminación cruzada. Ideal para el análisis de ADN/ARN y proteínas. Compatibles con la mayoría de disolventes orgánicos polares, ácidos y bases
Diseño avanzado de cubeta que incluye ventanas embutidas para proteger contra arañazos en la trayectoria óptica.
- Desechable; se eliminan la limpieza y el riesgo de contaminación cruzada
- Ideal para análisis de ADN, ARN y proteínas
- Resistente a productos químicos; se puede utilizar con la mayoría de disolventes orgánicos polares, ácidos y bases
- También es compatible con acetona, butanona, DMF y ácido clorhídrico concentrado
- Agrupado por cavidad del molde de fabricación para garantizar la variación más baja en coeficiente de extinción
- Encaja en la mayoría de los espectrofotómetros sin adaptadores
Tamaño ultramicro
- Disponible con alturas de ventana de 8,5 y 15 mm (dimensión Z)
- Puede usarse con volúmenes de muestra tan pequeños como 70 μl.
- Se puede equipar con tapones de sellado (se venden por separado) para el almacenamiento de muestras
- Disponible en envase individual, sin ADN ni ARNasa
- Para volúmenes de muestra entre 1,5 y 3,0 ml
- Disponible en envase individual, sin ADN ni ARNasa
- Capacidad de 2,5 a 4,5 ml
Especificaciones
Cubeta | |
2,5 a 4,5 ml | |
100/Paq. | |
De 230 nm a 900 nm | |
Espectrofotómetros y fotómetros | |
Ideal para el análisis de ADN, ARN y proteínas; aplicaciones de biología molecular |
Sí | |
Plástico | |
10 mm | |
35 mm | |
10 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013089 | Certificado de análisis | 07/02/2025 | 759170 |
0000013019 | Certificado de análisis | 20/01/2025 | 759170 |
0000012745 | Certificado de análisis | 25/11/2024 | 759170 |
0000012255 | Certificado de análisis | 07/10/2024 | 759170 |
0000012180 | Certificado de análisis | 19/08/2024 | 759170 |