Learn More
Brand™ Cubetas semimicro de PMMA
Estas semimicro y macrocubetas que están disponibles en PS y PMMA son ideales para mediciones cinéticas.
Marca:  Brand™ 759115
15.37 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10038810
  • 39.05€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cubetas macro o semimicro disponibles en PS y PMMA
  • Ideal para mediciones cinéticas
  • Las ventanas están rebajadas para protegerse de arañazos, la marca de flecha indica la orientación de la trayectoria óptica
  • Las cubetas Plastibrand se entregan agrupadas por número de cavidad de molde para garantizar la variación más baja del coeficiente de extinción
  • Longitud de onda utilizable > 300 nm
  • Desviación estándar a 320 nm: ± 0,004 unidades de extinción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta semimicro
De 1,5 a 3 ml
PMMA
100Pack
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote0000013541 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog Number759115
Número de lote0000013589 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog Number759115
Número de lote0000013064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number759115
Número de lote0000012981 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2024 Catalog Number759115
Número de lote0000012825 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2024 Catalog Number759115
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Brand™ Cubetas semimicro de PMMA > Capacidad: 1,5 a 3 ml