Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca: Thermo Scientific™ R4605210
186.36 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Especificaciones
9027TM* | |
Culti-Loops | |
Bacilos gramnegativos | |
5 asas/paquete |
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™ | |
Organismo para control de calidad Culti-Loops | |
Control de calidad cualitativo |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
206255 | Certificado de análisis | 04/02/2025 | R4605210 |
175099 | Certificado de análisis | 14/10/2024 | R4605210 |
141346 | Certificado de análisis | 20/08/2024 | R4605210 |
114731 | Certificado de análisis | 10/05/2024 | R4605210 |
740655 | Certificado de análisis | 16/04/2024 | R4605210 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
32Hours
8Minutes
27Seconds
3
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.