Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca: Thermo Scientific™ R4609002
272.34 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle puede disolverse en medio líquido, líquido de rehidratación del conjunto aeróbico Culti-Loops, n.º de referencia R4631000 o filtrarse directamente en un medio adecuado.
Según ATCC, S. aureus ATCC™ 6538P™ resultó ser moderadamente resistente a la penicilina en 1944 usando un disco de penicilina P2. Este resultado se confirmó en la caracterización inicial en ATCC, pero la investigación posterior utilizando un disco de penicilina P10 no mostró resistencia. No se ha confirmado la resistencia usando métodos modernos de acuerdo con las directrices de Clinical & Laboratory Standards Institute.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Especificaciones
6538TM* | |
Culti-Loops | |
Cocos | |
FDA 209P |
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™ | |
Media Broth | |
5 asas/paquete |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
222262 | Certificado de análisis | 18/02/2025 | R4609002 |
155718 | Certificado de análisis | 20/08/2024 | R4609002 |
122730 | Certificado de análisis | 19/06/2024 | R4609002 |
847525 | Certificado de análisis | 16/04/2024 | R4609002 |
792258 | Certificado de análisis | 16/04/2024 | R4609002 |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.