Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 40 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 40 x 20 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca:  Fisherbrand™ HS27513A
22.26 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15340390
  • 29.02€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de - 40 a + 140°C).
  • Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Blanco
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Aberturas en forma de lágrima
Yes, When Empty
Tubos de ensayo de 10 a 18 ml
De -40 °C a +140 °C
100 mm
252 mm
83 mm
20 mm
Esterilizable en autoclave
Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (20 mm)
40
None
No estéril
1 Ea.
100 x 252 x 83 mm
3.9 in.
9.9 in.
3.3 in.
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 40 x 20 mm > Color: blanco, dimensiones (An x P x Al): 100 x 252 x 83 mm