Learn More
Eppendorf™ Cierre adhesivo de papel de aluminio de almacenamiento para microplacas
Película de almacenamiento y sellados adheridos a papel de aluminio para un sellado sencillo y fiable durante el almacenamiento de muestras.
Marca: Eppendorf™ 0030127889
140.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Lámina de sellado térmico y papel de aluminio para el bloqueo continuo con la mejor protección contra la evaporación.
- El papel es de aluminio, puede perforarse y protegen las muestras sensibles a la luz.
- Los productos de película son transparentes y aportan protección contra pinchazos no deseados.
- Tapa de placa Eppendorf: Protección estable y flexible de las muestras durante el almacenamiento a corto plazo.
Especificaciones
Aluminio | |
Papel de aluminio de almacenamiento |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13