Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de filtración y accesorios Wheaton™de 47 mm
Diseñados para la filtración de soluciones viscosas o proteaginosas para producir una filtración ultralimpia. Los accesorios y el conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
Marca: DWK Life Sciences 419362
111.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñados para la filtración de soluciones viscosas o proteaginosas para producir una filtración ultralimpia.Los accesorios y el conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm se han fabricado con materiales de la más alta calidad.
- Incluye embudo graduado de 300 ml
- Incluye junta de la pantalla de soporte de PTFE
- Incluye una abrazadera anodizada y un tapón de silicona n.º 8
- Incluye un soporte de acero inoxidable 316 con tamiz de malla 120
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A | |
Vidrio | |
Base |
Conjunto de filtración de 47 mm | |
1 Ea. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron