Learn More
Eppendorf™ Caja para epTIPS, caja reutilizable
Puntas de pipeta epT.I.P.S. Las mínimas fuerzas de inserción y eyección proporcionan máxima estanqueidad en combinación con las pipetas Eppendorf.
Marca: Eppendorf™ 0030076150
37.59 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
- epT.I.P.S.™ Box 2.0, calidad Eppendorf™
- Estándar de calidad Eppendorf: Propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y máxima pureza
- Las cajas y bandejas son esterilizables en autoclave a 121 °C, óptimas con cajas epT.I.P.S. (esterilizables hasta 100 veces en autoclave)
- Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
- Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
- Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
- Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
Especificaciones
De 2 to 200 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
Calidad Eppendorf™ | |
Box | |
96 puntas/caja | |
Amarillo | |
Pipeta multicanal | |
epT.I.P.S.™ |
Sin filtro | |
Incolora | |
epTIPS | |
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes | |
Caja | |
Consumibles | |
Sí | |
Sí | |
Polipropileno |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Eppendorf_1028625
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
13Hours
9Minutes
0Seconds
38 -
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
88Hours
9Minutes
0Seconds
38New Offer Ahorre hasta un 85%