Learn More
Eppendorf™ Conjunto de epTIPS
Puntas de pipeta epT.I.P.S. Las mínimas fuerzas de inserción y eyección proporcionan máxima estanqueidad en combinación con las pipetas Eppendorf.
Marca: Eppendorf™ 0030076338
59.85 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- epT.I.P.S.™ Juego, calidad Eppendorf™
- Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
- Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
- Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
- Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
- Las bandejas y cajas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C para uso posterior
Especificaciones
De 20 to 300 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
Calidad Eppendorf™ | |
Box | |
Paquete de 480 | |
Naranja | |
Pipeta multicanal | |
epTip™ |
Sin filtro | |
Incolora | |
epTIPS | |
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes | |
Juego | |
Consumibles | |
Sí | |
Sí | |
Polipropileno |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Eppendorf_1028625
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
11Hours
18Minutes
6Seconds
49 -
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
24Hours
18Minutes
6Seconds
49New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
41Hours
18Minutes
6Seconds
49