Learn More
Falcon™ Placas de cultivo tisular estándar
GREENER_CHOICE
Construidas con superficies planas de poliestireno ópticamente transparente para una visualización microscópica sin distorsiones de las células. Las placas de cultivo de tejidos estándar Falcon™ funcionan con la mayoría de líneas de células dependientes de anclaje.
Marca:  Falcon™ 353002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11527411
  • 312.00€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Superficies planas de poliestireno ópticamente transparente para una visualización microscópica sin distorsiones de las células.
  • Superficie uniforme creada químicamente mediante tratamiento de plasma de gas al vacío que favorece la fijación celular
  • Manipulación mejorada de placas pequeñas con el exclusivo diseño Easy-Grip
  • Apirógenas
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Envasadas en bolsas de calidad médica y con cierre de tipo desprendible
  • Poliestireno virgen de cristal
  • Cultivo de tejidos estándar (TC), Tratamiento de superficies Corning™ PrimariaTM y poliestireno no tratado para TC disponibles
Diseñado para cultivo celular
  • Óptica plana y sin distorsión
  • Tapas diseñadas para un intercambio de gases óptimo
  • Anillos de apilamiento que facilitan el apilado y la manipulación
  • El tratamiento con plasma con gas al vacío modifica de forma permanente y consistente la superficie de crecimiento de las células
  • La superficie estándar de cultivo de tejidos es hidrófila y contiene una variedad de grupos funcionales cargados negativamente que favorecen la adhesión y la propagación de las células
  • La superficie de cultivo de tejido de Corning Primaria incorpora además grupos funcionales que contienen nitrógeno y se ha demostrado que favorece una mejor fijación, propagación y diferenciación de algunos tipos de células
Información de órdenes
Envases de 20 por funda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Transparente
Poliestireno
Estéril
Cultivo Celular Placa Petri
500/Cajas de cartón
15 mm
7 mL (Pozo)
21,29 cm2
Redonda
Cultivo celular
6 a 7 mL
20/Paq.
60 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote4280046 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha11/04/2025 Catalog Number353002
Número de lote4350012 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha29/03/2025 Catalog Number353002
Número de lote4280048 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha29/03/2025 Catalog Number353002
Número de lote4287659 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha11/02/2025 Catalog Number353002
Número de lote4252045 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha01/01/2025 Catalog Number353002
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Falcon™ Placas de cultivo tisular estándar > 60 mm; estándar