Learn More
Isopropanol, Optima™ de grado LC/MS, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10001314
Isopropanol, Optima™ de grado LC/MS, Fisher Chemical™
Código de producto. 10001314
4 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Frasco de vidrio
Código de producto. 10001314
Marca: Fisher Chemical A4614
Solicitar formato a granel o personalizado
2-propanol, >-99,90 %, C3H8O, número de CAS-67-63-0, petrohol, alcohol isopropílico, isopropanol, alcohol sec-propílico, dimetilcarbinol, 2-hidroxipropano, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantina, 4 l, Informe AU a 254 nm, Informe AU a 210 nm, Informe AU a 230 nm, Informe AU a 220 nm
2-propanol, >-99,90 %, C3H8O, número de CAS-67-63-0, petrohol, alcohol isopropílico, isopropanol, alcohol sec-propílico, dimetilcarbinol, 2-hidroxipropano, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantina, 4 l, Informe AU a 254 nm, Informe AU a 210 nm, Informe AU a 230 nm, Informe AU a 220 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL 11674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
pH 7
Punto de fusión -89.5°C
Absorbancia Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Color Incolora
Densidad 0.785g/cm³
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 4 L
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Also meets ACS specifications
Intervalo de porcentaje de ensayo Assay: ≥99.90%
Residuos después de la evaporación 1ppm max.
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 43mmHg at 20°C
Viscosidad 2.27 mPaS at 20°C
Agua 0.05% max.
Índice Merck 15, 5254
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99.90%
Grado OPTIMA™ LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    2
    Hours
    8
    Minutes
    17
    Seconds
    1
Título del producto
Isopropanol, Optima™ de grado LC/MS, Fisher Chemical™ >