Learn More
Buerkle™ Cuchara de Poliestireno LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La cuchara desechable de poliestireno LaboPlast™ se fabrica y se monta en una sala limpia de clase 7 y se envasa individualmente para su uso desechable. La cuchara desechable es ideal para polvos, granulados y pastas.
Marca:  Buerkle™ 5378-0003
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15366307
  • 23.30€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Cuchara, desechable con o sin funda
  • Poliestireno, blanco
  • Envasado individual
  • Fabricación, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7
  • Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara Desechable
Sin Funda
50 mL
160 mm
Poliestireno
Without Cover
Sí
Videos
  • Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote250057 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/01/2025 Catalog Number5378-0003
Número de lote243355 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/09/2024 Catalog Number5378-0003
Número de lote233902 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/09/2023 Catalog Number5378-0003
Número de lote233048 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/07/2023 Catalog Number5378-0003
Número de lote230482 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/02/2023 Catalog Number5378-0003
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Buerkle™ Cuchara de Poliestireno LaboPlast™ > 50 ml; sin funda