Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief
BIOPHARMA
Ideal for use with low viscocity liquids. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief is essentially a big syringe that pulls the liquid into the sampler. The further the handle is pulled the bigger the sample volume.
Marca:  Sampling Systems™ 8050H-500S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11965626
  • 153.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
LiquiThief
100 mL
Estéril
500 mm
HDPE
21 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote120821 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/01/2025 Catalog Number8050H-500S
Número de lote119373 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/09/2024 Catalog Number8050H-500S
Número de lote118845 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha30/07/2024 Catalog Number8050H-500S
Número de lote118432 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/06/2024 Catalog Number8050H-500S
Número de lote118845 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog Number8050H-500S
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief > Capacidad: 100 ml; Estéril
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.