Learn More
Bolle Safety Masterall Safety Goggles
Double lens and anti-fog technology enable increased protection.
Marca:  Bolle Safety MASTEDEPSI
Código de producto. 15528291
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Equalizer technology filters and regulates moisture levels in goggles
  • Permanent scratch-resistant platinum coating
  • Sealed PVC frame and neoprene strap
  • For use in offshore and petrochemical environments
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bolle Safety Masterall Safety Goggles > Double lens