Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well Plate, Non-Treated Surface, No Lid, Non-Sterile, Pack of 25
Color:transparente; Esterilidad:no estéril
Marca: Thermo Scientific™ 262160
500.25 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Placas transparentes de poliestireno de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc con superficies con y sin tratamiento para cultivo celular, las cuales se han optimizado para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 384 pocillos permiten la reducción del volumen de reactivos y de muestras, lo que resulta rentable y permite cribar más muestras. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
Las placas de poliestireno de 384 pocillos Nunc tienen una forma cuadrada con fondo redondo, lo que elimina la absorción de líquidos.- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
- Volúmenes de trabajo flexibles: 10-100 μl
Especificaciones
Código de barras personalizado disponible | |
Sin tapa | |
Sin tratar, sin tapa, no estériles, 25/100 | |
25/paq., 100/caja | |
Transparente | |
Poliestireno | |
384 | |
No estéril | |
Plano | |
25 |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0,084 cm2/pocillo | |
16 x 24 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
120 μl | |
De 10 to 100 μL | |
Sin tratar | |
100 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
185442 | Certificado de conformidad | 11/03/2025 | 262160 |
184870 | Certificado de conformidad | 15/01/2025 | 262160 |
1420381 | Certificado de conformidad | 14/01/2025 | 262160 |
1313223 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 262160 |
179018 | Certificado de conformidad | 06/12/2024 | 262160 |