Learn More
- Home
- Products
- Productos químicos
- Sales y sustancias inorgánicas
- Sales inorgánicas
- Sales metálicas de álcali
- Sodium chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
¡Artículo favorito para tenerlo controlado!
¡Guardado!
Ir a Mis listas
Ha alcanzado el límite de 350 artículos favoritos.
Gestione sus favoritos.
Sodium chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15646770 Tienda Honeywell Fluka Productos5 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15646770
Marca: Honeywell-Fluka 713805KG
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
CAS | 7647-14-5 |
Fórmula molecular | ClNa |
Peso molecular (g/mol) | 58.44 |
Número MDL | MFCD00003477 |
Clave InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
PubChem CID | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium chloride |
Cantidad | 5 kg |
Fórmula lineal | NaCl |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3534976 |
Nombre IUPAC | sodio;cloruro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.44g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% (AT) |
Grado | Puriss. P.a. |
Sugerencias de productos
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
Ahorro de 40.64€Código de producto. 10194763
-
Código de producto. 10428420
-
-
-
-
-
Código de producto. 15673410
-
Código de producto. 10216410
Los clientes que vieron este artículo también vieron This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-4 of
-
Catalog No. 10703811
205,00 € / 500 g -
Catalog No. 10793611
134,00 € / 1 Kg -
Catalog No. 10117113
35,95 € / 100 g -
Catalog No. 10112640
48,15 € / 1 Kg -
Catalog No. 10092740
28,13 € / 1 Kg -
Catalog No. 10401841
28,04 € / 500 ml
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium chloride
Título del producto
Sodium chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >