Learn More
Sulfato sódico, anhidro, 99+ %, extra puro, Fisher Chemical Código de producto.: 10606082
Sulfato sódico, anhidro, 99+ %, extra puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10606082
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
Código de producto. 10606082
Marca: Fisher Chemical S/6600/53
Solicitar formato a granel o personalizado
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 884°C
Color Blanco
pH 5 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    8
    Hours
    18
    Minutes
    42
    Seconds
    6
Título del producto
Sulfato sódico, anhidro, 99+ %, extra puro, Fisher Chemical >