Learn More
BINDER™ Avantgarde.Line
GREENER_CHOICE
Avantgarde.Line drying and heating oven with forced convection and advanced program functions.
Marca:  BINDER™ 9010-0373
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17827398
  • 11170.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Temperature range: +22°C above ambient temperature to +300°C
  • Reinforced fan with adjustable speed
  • Electromechanical control of the exhaust air flap
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Class 2 independent adjustable temperature safety device (DIN 12880) and class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual/acoustic alarm available for selection on the controller
  • Failsafe function
  • Computer interface: Ethernet
Especificaciones
Especificaciones
MB2
259 L
Cámara de secado y calentamiento
2 Chrome-plated Racks
M260-400V
Digital
505 x 650 x 780 mm
50/60 Hz, 400 V
APT.line™ Technology
Forzado
300 °C
Touchscreen
270 kg
2 (Standard)/8 (Max.)
1.5 K
786 x 814 x 962 mm
400 V
1
Documentos
Brochures
Certificados
Ver productos accesorios
Accesorios y servicios
Accesorios facultativos Servicio Técnico
Mostrar más Mostrar menos
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BINDER™ Avantgarde.Line > Avantgarde.Line; Model: M260-400V