Learn More
Cloroformo, Puriss. P.a., React. ISO, React. farmacopea europea, 99,0-99,4 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform |
Punto de fusión | -63°C (literature) |
Nombre de nota | Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC) |
% mín. CAS | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
% máx. CAS | ≤100.0000%, <1.0000% |
Densidad | 1.476-1.483 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 60°C to 62°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CHCl3 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N0330 | Certificado de análisis | 06/04/2023 | 32211-1L,32211-4X2.5L,32211-6X1L,32211-2.5L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Chloroform
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Cloroformo, Puriss. P.a., React. ISO, React. farmacopea europea, 99,0-99,4 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido