Learn More
Cloroformo, Puriss. P.a., React. ISO, React. farmacopea europea, 99,0-99,4 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15663700
Cloroformo, Puriss. P.a., React. ISO, React. farmacopea europea, 99,0-99,4 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15663700
6 x 1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 15663700
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 322116X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. P.a., React. ISO, React. farmacopea europea, 99,0-99,4 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-66-3, 64-17-5
Fórmula molecular CHCl3
Peso molecular (g/mol) 119.37
Número MDL MFCD00000826
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nombre IUPAC triclorometano
SMILES ClC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroform
Punto de fusión -63°C (literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
Densidad 1.476-1.483 g/mL at 20 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 60°C to 62°C
Cantidad 6 x 1 L
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CHCl3
Número UN UN1888
Beilstein 1731042
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteO1080 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2024 Catalog Number32211-6X1L
Número de loteN0330 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/04/2023 Catalog Number32211-1L,32211-4X2.5L,32211-6X1L,32211-2.5L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloroform
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Cloroformo, Puriss. P.a., React. ISO, React. farmacopea europea, 99,0-99,4 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >