Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa roscada, en PP, con junta labiada Código de producto.: 11725434
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa roscada, en PP, con junta labiada
Código de producto. 11725434 Tienda DWK Life Sciences Productos
GL 45, Amarillo
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Verde
Código de producto. 11725434
Marca: DWK Life Sciences 293382802
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de rosca con cierre hermético.
El clásico tapón con rosca para frascos de laboratorio GL incluye el sistema de tapón de cierre hermético, asegurando un sellado de los líquidos. Disponible en cuatro colores: azul, verde, amarillo y gris con anillos de vertido a juego. La distinción de tipos de medios se simplifica y se reduce considerablemente el intercambio de tapones de rosca y el riesgo de contaminación cruzada.
  • La lengüeta de sellado integrada proporciona un sellado eficaz para el almacenamiento a corto plazo
  • Anillo de vertido para un vertido sin goteo
  • Los diferentes colores evitan el intercambio de tapones y reduce el riesgo de contaminación cruzada
  • Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Descripción Tapón de rosca
Para utilizar con (aplicación) Medios y reactivos para esterilización en autoclave; almacenamiento de muestras y medios a corto plazo; codificación e identificación de colores
Material Polipropileno
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 54 mm
Título del producto
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa roscada, en PP, con junta labiada >