Learn More
Eppendorf™ Gradillas de tubos
Optimize workflow with Eppendorf™ Tube Racks that are ideal for sample processing, transport, and short- to mid-term sample storage.
Marca: Eppendorf™ 0030119843
51.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Apilable en un formato de gradilla y también entre todas las variantes de gradilla; ahorra espacio en el laboratorio cuando no se utiliza
- Los pies de silicona antideslizantes y el diseño a prueba de inclinación garantizan la seguridad manipulación
- Diseño ondulado: Las filas de tubos están dispuestas en diferentes alturas para sea fácil acceder e identificar claramente los recipientes de reacción
- Fabricado en polipropileno (PP) para aportar alta resistencia química y física
- Dimensiones de ahorro de espacio optimizadas gracias a una disposición perfecta de la superficie de los tubos sin comprometer la manipulación de estos
- Gran flexibilidad: admite tubos de diferentes tamaños
- Las posiciones de los tubos numerados permiten una orientación rápida y fácil y sin errores manipulación
Especificaciones
Gradilla criogénica | |
Polipropileno | |
Sí | |
2 Pk. |
Tubos | |
36 | |
Cryogenic Tubes |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 15
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Título del producto
Eppendorf™ Gradillas de tubos > 36 posiciones
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido