Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno Plastilab™
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
Marca:  Kartell™ 0056604
239.40 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12094448
  • 252.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Amplia capacidad
  • Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
  • No se pudre, oxida ni se deforma
  • Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
  • Código de colores para trabajos de baño
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno Plastilab™ > Admite 40 tubos de ensayo; color: Azul; diámetro: 20 mm; Cantidad: Paquete de 1
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.