Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno Plastilab™
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
Marca: Kartell™ 0056703
Descripción
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Amplia capacidad
- Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
- No se pudre, oxida ni se deforma
- Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
- Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (25 mm) | |
40 | |
Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua | |
40 | |
25 mm |
Blanco | |
Polipropileno | |
Sí, cuando está vacía | |
Paquete de 1 | |
295 mm | |
25 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron