Learn More
Sulfato sódico, anhidro, 99+ %, extra puro, Fisher Chemical Código de producto.: 10316390
Sulfato sódico, anhidro, 99+ %, extra puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10316390
5 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
Código de producto. 10316390
Marca: Fisher Chemical S/6600/65
Solicitar formato a granel o personalizado
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sulfato de sodio, sulfato de disodio, escoria salina, thenardita, sulfato de sodio, anhidro, sulfato sódico, sal de disodio de ácido sulfúrico, sulfato de sodio 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 884 °C
Color Blanco
pH De 5 a 8
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Nombre IUPAC sulfato de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2527238 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog NumberS/6600/70,S/6600/71,S/6600/63,S/6600/65
Número de lote2527237 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog NumberS/6600/70,S/6600/71,S/6600/63,S/6600/65
Título del producto
Sulfato sódico, anhidro, 99+ %, extra puro, Fisher Chemical >