Learn More
Ansell Guantes de examen de nitrilo XCEED™
Click to view available options
Tamaño:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Descripción
- Diseñados para reducir la fatiga de las manos, además de ayudar a los trabajadores a ser más productivos al ejercer un menor esfuerzo muscular
- Cómodos y ligeros
- Exclusiva formulación de nitrilo avanzada que ofrece una mayor sensibilidad táctil
- Hasta un 60 % más resistente que las principales marcas de nitrilo y hasta un 90 % más resistente que las principales marcas de látex
- Ofrecen una protección segura frente a pinchazos y otros problemas de calidad
- No contienen látex de caucho natural ni polvo para ayudar a proteger a los usuarios de alergias, irritaciones y sequedad en la piel
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/CEE, Clase 1, EN455-1, EN455-2 y EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171 |
AQL | 0.65 |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | 8,5/9 |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 14
Videos
-
Ansell - Microflex XCEED 93-833 nitrile disposable gloves
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.7 MB
Flyers
Microflex gloves
Tamaño : 1.1 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Ansell Guantes de examen de nitrilo XCEED™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido