Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey con sorbitol (deshidratado)
Detecte de forma selectiva la Escherichia coli O157 con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0813B
274.74 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Detecte selectivamente Escherichia coli O157 con el Agar MacConkey con sorbitol (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. La formulación, basada en la descripción de Rappaport y Henig1 es idéntica al Agar MacConkey n.º 3, pero la lactosa se ha sustituido por sorbitol. Escherichia coli O157 no fermenta el sorbitol y, por tanto, produce colonias incoloras. En cambio, la mayoría de cepas de E. coli fermentan el sorbitol y forman colonias de color rosado.
La Escherichia coli O157 se reconoce como una causa de colitis hemorrágica, una enfermedad caracterizada por diarrea sanguinolenta y dolor abdominal severo, y el síndrome urémico hemolítico (SUH) 2, 3, 4, 5, 6, y como tal, es un patógeno humano importante.
El Agar MacConkey con sorbitol se recomienda para el aislamiento de E .coli O157 patógena.
- Es sensible y específico para E. coli O157 en base a la fermentación del sorbitol.
- Recomendado como medio sencillo, económico, rápido y fiable para detectar E. coli O157.
La eficacia del Agar MacConkey con sorbitol ha sido confirmada por March y Ratnam7. Estos profesionales indicaron que tenía una sensibilidad del 100 % y una especificidad del 85 % y recomendaron el medio como una forma sencilla, económica, rápida y fiable de detectar E. coli O157.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: FDA. | |
Polvo | |
500 g |
Agar MacConkey con sorbitol | |
Agar | |
Para medios de 9,7 l |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6197348 | Certificado de análisis | 30/11/2024 | CM0813B |
6148174 | Certificado de análisis | 20/09/2024 | CM0813B |
6137356 | Certificado de análisis | 18/07/2024 | CM0813B |
3797342 | Certificado de análisis | 01/03/2024 | CM0813B |
3760104 | Certificado de análisis | 30/11/2023 | CM0813B |
Solo para uso en laboratorio