Learn More
Sartorius™ Balanza analítica Secura™
Features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance.
Marca:  Sartorius™ SECURA324-1CEU
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15410573
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Sistemas de protección integrados para minimizar el riesgo de obtener resultados incorrectos
  • Mensajes de alarma en tiempo real y guía interactiva para nivelar y evitar resultados imprecisos
  • SQmin para detección automática y monitorización activa para garantizar que se esté en el rango de funcionamiento USP aceptable y obtener así resultados fiables
  • Función de ajuste interno totalmente automática, isoCAL, para alta precisión en todo momento
  • Cal Audit Trail para tener documentación rastreable de todos los datos de calibración y ajuste
  • Documentación segura y clara por muestra e identificadores de lote para mantener un seguimiento perfecto de los datos de pesaje
  • Impresión conforme a GLP-|GMP
  • Funciones de seguridad de contraseña estándar para que no se pueda manipular sin autorización
  • Función directa de PC integrada y conectividad Plug and Work (enchufar y listo) a impresora Sartorius
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transferencia de datos directa a PC, Plug and Play a la impresora Sartorius
Pantalla táctil en color
Adaptador universal de corriente, tapa de uso, guía de aplicación, tapa antipolvo para balanzas analíticas y anillo protector contra corrientes de aire para balanzas de 0,1 mg
0,2 mg
0,1 mg
Balanza analítica
218 mm Cámara
Muestra de 8,2 mg
320g
0,1 mg
Soporte de nivel en tiempo real
324
2 s
376 x 218 x 316 mm
90 mm
100/240 V 50/60 Hz
Videos
  • Sartorius - Secura laboratory balance user interface
    The new Secura is a laboratory balance that does far more than set new standards in metrological specifications.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:51
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:51
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Secura laboratory balance user interface
Certificados
Ver productos accesorios
Accesorios y servicios
Accesorios facultativos
Mostrar más Mostrar menos
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius™ Balanza analítica Secura™ > Modelo: 324; capacidad: 320 g; legibilidad: 0,1mg